Learn More
Säureorange 5 Kaliumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acid Orange 5 Potassium Salt |
| CAS | 98705-91-0 |
| Summenformel | C18H14KN3O3S |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H15N3O3S.K/c22-25(23,24)18-12-10-17(11-13-18)21-20-16-8-6-15(7-9-16)19-14-4-2-1-3-5-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+; |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C=C1)/N=N/C2=CC=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2)(O[K])=O |
| IUPAC-Name | Kalium(E)-4-((4-(Phenylamino)phenyl)diazenyl)benzolsulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 391.49 |
| Formelmasse | 391.0393 |