Learn More
EKASTU Safety Säurefeste Haube für C 607 und SFERA
Artikelnummer. 10476981
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10476981 Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10476981 Lieferant EKASTU Safety Lieferanten-Nr. 666971
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00 €
    148.50 € / 1 Stück
    Sparen 12.50 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
EKASTU säurefeste Haube für C 607/SFERA deckt Kopf und Hals ab und verfügt über eine Maskenöffnung mit bleisicherem Kragen
Spezifikation
Produkttyp Säurebeständige Haube
Größe Universal
Material PVC-beschichtetes Polyester
Farbe Gelb
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Vollmaske C 607/Selecta (Klasse 2), Vollmaske SFERA (Klasse 3)
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 25,5 x 3,5 x 39 cm
Gewicht (metrisch) Ca. 296 g
Haubenausführung Säurefeste Haube