Learn More
Epredia™ Säurefeste Biopsiebeutel, mittelgroß
Artikelnummer. 12687946 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
Mittel
L
Packungsgröße:
250 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12687946 L -
12667946 Mittel 250 Stück
12677946 S 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12687946 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 6774052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 €
    244.40 € / 250 Stück
    Sparen 277.60 €
    53% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verringern Sie das Verlustrisiko bei kleinen Proben mit säurefesten Epredia™ Biopsiebeuteln.
  • Ermöglicht ungehinderte Flüssigkeitsbewegung um das Gewebe
  • Sie verringern Reagenzübertragung und Druckartefakte, wie sie oft bei Schwämmen auftreten
  • Probenentnahme schnell mit praktischem Aufreißbeutel
Abmessungen:
  • Kleine Biopsiebeutel, Abmessungen1,2 × 1,7 ″ (31 × 43 mm)
  • Mittelgroße Biopsiebeutel, Abmessungen 1,8 × 2,6 (″ 45 × 65 mm)
  • Große Biopsiebeutel, Abmessungen1,2 × 3,5 ″ (75 × 85 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Menge/Beutel
Material Nylon, säurebeständig
Farbe Weiß
Länge (metrisch) 75 mm
Breite (metrisch) 85 mm
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Größe L