Learn More
Abcam Säure-Säugetier-Chitinase-Aktivitätskit (Fluorometrisch)
Artikelnummer. 32113690 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
100 Tests
Pakningsstørrelse:
100 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Pakningsstørrelse
32113690 100 Tests 100 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 32113690 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab273291100Test
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Das Acidic Mammalian Chitinase Activity Kit (Fluorometric) (ab273291) nutzt die Fähigkeit von AMCase, ein synthetisches Substrat zu spalten, um das freie Fluorophor freizusetzen, das leicht quantifizierbar ist (Ex/Em = 320/445 nm), und verwendet einen spezifischen Lysispuffer, der die AMCase-Aktivität von CHIT1 ac... unterscheidet.
Das Acidic Mammalian Chitinase Activity Kit (Fluorometric) (ab273291) nutzt die Fähigkeit der AMCase, ein synthetisches Substrat zu spalten, um das freie Fluorophor freizusetzen, das leicht quantifizierbar ist (Ex/Em = 320/445 nm), und verwendet einen spezifischen Lysispuffer, der die AMCase-Aktivität von der CHIT1-Aktivität unterscheidet.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Tekniske data
Menge 100 Tests
Kennzeichnung RUO
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.