Learn More
Acipimox, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17545535 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17545535 1 g 1 Gramm
17555535 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 17545535
Marke: Thermo Scientific Acros 466990010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 51037-30-0
Summenformel C6 H6 N2 O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acipimox
Menge 1 g
Löslichkeit Löslich in Methanol
Merck Index 13-113
Schmelzpunkt 180°bis 190 °C
Formelmasse 154,12
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiße bis beige
Reinheit ≥ 98,0%
InChI-Schlüssel DNRXJHATQULEHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=CC(C(O)=O)=[N+]1[O-]
IUPAC-Name 2-carboxy-6-methylpyrazin-1-ium-1-olate
Molekulargewicht (g/mol) 154.13