Beschreibung
Die Micronova ACME-Gewindeadapter dienen als Verbindung zwischen verschiedenen Micronova Adaptern und entweder Gewinde- oder Schnelltrennstielen. Die SSA-2-Verbindung ermöglicht den Anschluss einer Reihe von Quick Disconnect Moppadaptern und Reinigungsgeräten mit Gewindestielen, wie z. B. Stiele der STA-Serie. Die SSA-3-Verbindung ermöglicht den Anschluss einer Reihe von Gewindebürsten und Moppadaptern wie z. B. der QPSL-Serie mit den Schnelltrennstielen aus Edelstahl der SSU-Serie.
- ACME-Gewindeadapter
- Edelstahl mit Polyketonanschlüssen
- Zum Verbinden verschiedener Adapter mit Gewinde- oder Schnelltrennstielen
- SSA-2 verbindet Gewindestiele mit QD-Mopp- und Geräteadaptern
- SSA-3 verbindet Gewindemopp- und Bürstenadapter mit QD-SSU-Stielen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Buchsen-Acme-Gewindeadapter |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Sterilität | Unsteril |
| Länge (metrisch) | 20 cm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gewindesteckverbinder für Stiele, QD-Moppadapter und -Geräte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Isolatoren und ähnlich geschlossene Hauben, ermöglich das Einbauen von Wartungsköpfe oder -griffen in Universalsysteme |
| Color-coded | No |
| Material | Elektropolierter Edelstahl (304), Polyketon |