Learn More
Micronova™ ACME-Gewindeadapter
Code produit 12857033 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
5,75 in.
8 in.
Conditionnement:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Länge (angloamerikanisch) Conditionnement
12857033 5,75 in. 1 Stück
12847033 8 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 12857033 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur SSA3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.45 €
    53.19 € / 1 Stück
    Sparen 2.26 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Die zwei Versionen von ACME-Adaptern aus Edelstahl ermöglichen das Verbinden der Gewindebürste und der Moppadapter mit Quick Disconnect-Stielen der SSU-Serie (SSA-3) oder den Anschluss von Quick Disconnect-Moppadaptern an Gewindestiele (SSA-2).
Die Micronova ACME-Gewindeadapter dienen als Verbindung zwischen verschiedenen Micronova Adaptern und entweder Gewinde- oder Schnelltrennstielen. Die SSA-2-Verbindung ermöglicht den Anschluss einer Reihe von Quick Disconnect Moppadaptern und Reinigungsgeräten mit Gewindestielen, wie z. B. Stiele der STA-Serie. Die SSA-3-Verbindung ermöglicht den Anschluss einer Reihe von Gewindebürsten und Moppadaptern wie z. B. der QPSL-Serie mit den Schnelltrennstielen aus Edelstahl der SSU-Serie.
  • ACME-Gewindeadapter
  • Edelstahl mit Polyketonanschlüssen
  • Zum Verbinden verschiedener Adapter mit Gewinde- oder Schnelltrennstielen
  • SSA-2 verbindet Gewindestiele mit QD-Mopp- und Geräteadaptern
  • SSA-3 verbindet Gewindemopp- und Bürstenadapter mit QD-SSU-Stielen
  • Autoklavierbar
Informations sur la commande
Befestigung an Edelstahlgriff (separat erhältlich) mit 19-035-362B-Gewindeadapter.
Spécification
Produkttyp Männlicher Gewindeadapter
Länge (angloamerikanisch) 5,75 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 14,6 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Gewindesteckverbinder für Stiele, QD-Moppadapter und -Geräte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Böden, Wände, Isolatoren
Color-coded Nein
Material Elektropolierter Edelstahl (304), Polyketon
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.