missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACOT11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00 € - 410.00 €

Spezifikation

Antigen ACOT11
Konzentration 0.13 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16857383
Unterlagen ansehen
Proteintech
10776-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16847383
Unterlagen ansehen
Proteintech
10776-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a member of the acyl-CoA thioesterase family which catalyse the conversion of activated fatty acids to the corresponding non-esterified fatty acid and coenzyme A. Expression of a mouse homolog in brown adipose tissue is induced by low temperatures and repressed by warm temperatures. Higher levels of expression of the mouse homolog has been found in obesity-resistant mice compared with obesity-prone mice, suggesting a role of acyl-CoA thioesterase 11 in obesity. Alternative splicing results in transcript variants.
Spezifikation

Spezifikation

ACOT11
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q8VHQ9, Q8WXI4
100363074, 26027, 329910
ACOT11 Fusion Protein Ag1176
Primary
-20°C
ACOT11
0.13 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ACOT11, acyl CoA thioesterase 11, BFIT, BFIT1, BFIT2, KIAA0707, STARD14, THEA, THEM1
Acot11
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt