Learn More
Acridin Orange Hemizinc Salz, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10667433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10667433 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10667433 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP11610
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Acridin-Orange eignet sich für die Mikroskopie und als spezifische Färbung für DNA und RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acridine Orange Hemizinc Salt
Schmelzpunkt 165°C
CAS 10127-02-3
Extinktionskoeffizient 1100g(-1) cm(-1) min.
Summenformel C17H20Cl3N3Zn
MDL-Nummer MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
Identifizierung Pass Test
InChI-Schlüssel VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
IUPAC-Name Zink;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridin-3,6-diamin;trichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 438.10
PubChem CID 71774334
Lambda max. 488 to 492nm
Formelmasse 369.94
Verlust bei Trocknung 5% max.
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Farbindex Nr. 46005
Farbe Orange
Menge 10 g
Physikalische Form Fest