Learn More
Acridinorange, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317946 5 g 5 Gramm
11327946 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13159.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10127-02-3 | C17H20Cl3N3Zn | 438.10 g/mol
Fluorescent stain for nucleic acids. An RNA polymerase inhibitorAcridine Orange acts as a lysosomal dye. It is used for cell-cycle studies. It plays an important role as a nucleic acid-selective fluorescent cationic dye, which is useful for cell cycle determination. Further, it serves as an inhibitor of RNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fluoreszenzfarbstoff für Nukleinsäuren. Der RNA-Polymerase-Inhibitor Acridinorange wirkt als lysosomaler Farbstoff. Er wird für Zellzyklusuntersuchungen verwendet. Er spielt eine wichtige Rolle als Nukleinsäure-selektiver kationischer Fluoreszenzfarbstoff, der für die Zellzyklus-Bestimmung geeignet ist. Außerdem dient er als Inhibitor der RNA-Polymerase.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10127-02-3
Summenformel C17H20Cl3N3Zn
Molekulargewicht (g/mol) 438.10
MDL-Nummer MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043
InChI-Schlüssel VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L
Synonym acridine orange c.i. 46005
PubChem CID 71774334
IUPAC-Name Zink;hydron;3-N,3-N,6-N,6-N-tetramethylacridin-3,6-diamin;trichlorid
SMILES [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acridine Orange
Menge 5 g
Beilstein 3734978
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 438.1
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acridine Orange
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N,N-Tetramethylacridine-3,6-diaminemonohydrochloride, compound with zinc dichloride