Learn More
Acriflavin neutral, 13.3-15.8 % Chlor, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10461061 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10461061 25 g Glasflasche 25 Gramm
10216890 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10461061
Marke: Thermo Scientific Acros 211400250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 8048-52-0 | C27H25ClN6 | 468.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8048-52-0
Summenformel C27H25ClN6
Molekulargewicht (g/mol) 468.99
MDL-Nummer MFCD00064307
InChI-Schlüssel PEJLNXHANOHNSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acriflavine base, 3, 6-Diamino-10-methylacridinium chloride, Euflavine
IUPAC-Name 3,6-diamino-10-methylacridin-10-ium acridine-3,6-diamine chloride
SMILES [Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acriflavine neutral
Schmelzpunkt 179°C to 181°C
Farbe Braun-Rot bis Orange
Verlust bei Trocknung 8% max. (105°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 22, I, 650
Merck Index 15, 115
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/3mL. Other solubilities: incompletely soluble in alcohol,practically insoluble in ether,chloroform and,fixed oils
Formelmasse 469.03
Reinheit (%) 13.3 to 15.8% (chlorine) (on dried substance)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acriflavine neutral, 13.3-15.8% chlorine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acriflavinium chloride