Learn More
Cytiva Acro™ 50 Belüftungsvorrichtungen mit PTFE-Membran
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Art des Einlasses:
1/8 Zoll MNPT-Anschluss
3/8 Zoll Gerader Rohranschluss
Gestufter Schlauchanschluss
Menge:
18/Packung
72/Packung
Packungsgröße:
18 Stück
72 Stück
Beschreibung
- Enthält eine hydrophobe PTFE-Membran
- Der große effektive Filterbereich ermöglicht hohe Durchflussraten. Filter können zu Kostenersparnissen mehrmals autoklaviert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material (Membran) | PTFE |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 19.6 cm2 |
| Gehäusematerial | Polypropylen |
| Art des Einlasses | Gestufter Schlauchanschluss |
| Menge | 18/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 50 mm |