Learn More
Cytiva Acro™ 50 Belüftungsvorrichtungen mit PTFE-Membran
Artikelnummer. 17154291
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Art des Einlasses:
1/8 Zoll MNPT-Anschluss
3/8 Zoll Gerader Rohranschluss
Gestufter Schlauchanschluss
Menge:
18/Packung
72/Packung
Packungsgröße:
18 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 17154291
Marke: Cytiva 4258
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einwegfilter, ideal für die sterile Entlüftung kleiner Behälter und als Inline-Gasfilter.
  • Enthält eine hydrophobe PTFE-Membran
  • Der große effektive Filterbereich ermöglicht hohe Durchflussraten. Filter können zu Kostenersparnissen mehrmals autoklaviert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material (Membran) PTFE
Porengröße 1 μm
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 19.6 cm2
Gehäusematerial Polypropylen
Art des Einlasses Gestufter Schlauchanschluss
Menge 18/Packung
Durchmesser (metrisch) 50 mm