Learn More
Cytiva Acrocap™ Druckvorrichtungen
Artikelnummer. 17154321
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
17154321 0,1 μm 10 Stück
17144321 0,2 μm 10 Stück
17164321 0,45 μm 10 Stück
3 options
Artikelnummer. 17154321
Marke: Cytiva 4481
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die schnelle Druckfiltration von wässrigen Lösungen bis zu 3 l.
  • Sterilisierung durch Gammabestrahlung
  • Beseitigt das Risiko zytotoxischer Residuen durch ETO-Sterilisierung
  • Eine integrierte hydrophobe Belüftung verhindert Lufteinschluss
  • Produkt ist nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) Hydrophiles PES
Porengröße 0,1 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 15 cm
Art des Einlasses Schlauchanschluss mit Innenkonus 1/4 Zoll
Art des Auslasses Schlauchanschluss mit Innenkonus 1/4 Zoll
Menge 10 St./Packung