Learn More
Cytiva Acrodisc™ Einheit mit Mustang E Membran
Artikelnummer. 17124761
Click to view available options
:
0,2 μm
Artikelnummer. 17124761
Marke: Cytiva MSTG25E3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Acrodisc™ Einheit zur Entfernung von Endotoxinen aus Wasser, Puffern, neutralen Zuckern und bestimmten biologischen Lösungen.
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) Stark vernetzte quaternisierte Amin Mustang E Membran
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Verpackung Blisterpackung
Menge 10/Pk.
Durchmesser (metrisch) 25 mm