Learn More
Acrolein-Diethylacetal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027797
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11446586 10 g 10 Gramm
11456586 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11446586
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24821.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3054-95-3 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Acrolein diethyl acetal is a reagent used for the synthesis of a variety of compounds, including cinnamaldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acroleindiethylacetal ist ein Reagenz, das zur Synthese einer Vielzahl von Verbindungen, einschließlich Cinnamaldehyden, verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3054-95-3
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.187
MDL-Nummer MFCD00009239
InChI-Schlüssel MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrolein diethyl acetal, acrolein diethylacetal, acrolein acetal, 3,3-diethoxy-1-propene, 1-propene, 3,3-diethoxy, propenal diethyl acetal, 3,3-diethoxypropene, 1,1-diethoxy-2-propene, acrolein, diethyl acetal, acrylaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 62477
IUPAC-Name 3,3-Diethoxyprop-1-en
SMILES CCOC(C=C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrolein diethyl acetal
Dichte 0.852
Siedepunkt 124°C to 125°C
Flammpunkt 13°C (55°F)
Brechungsindex 1.401
Menge 10 g
UN-Nummer UN2374
Beilstein 1701567
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 96%