missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acrolein, Methanol-P&T-Matrix, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Menge | 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acrolein
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, acrylaldehyde
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur