Learn More
Cytiva AcroPak™ 1000 Kapseln mit Supor™ Membran
Artikelnummer. 17114251
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0,1/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,8/0,2 μm
0,8/0,45 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
17114251 0,8/0,2 μm 1 Stück
17134251 0,8/0,45 μm 1 Stück
17154251 0,2/0,2 μm 1 Stück
17174251 0,1/0,1 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17114251 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 12992
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
AcroPak Kapseln für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten.
  • Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
  • Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
  • Nur für Forschungsanwendungen entwickelt
  • Gammabestrahlt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) Hydrophiles PES
Porengröße 0,8/0,2 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 1000 cm2
Art des Auslasses Gestufter Schlauchanschluss
Menge Je 1