Learn More
Cytiva AcroPak™ 1000 Kapseln mit Supor™ Membran
Click to view available options
Porengröße:
0,1/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,8/0,2 μm
0,8/0,45 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
- Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
- Nur für Forschungsanwendungen entwickelt
- Gammabestrahlt
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Membran) | Hydrophiles PES |
| Porengröße | 0,2/0,2 μm |
| Sterilität | Steril |
| Filtrationsbereich | 1000 cm2 |
| Art des Auslasses | Gestufter Schlauchanschluss |
| Menge | Je 1 |