Learn More
Cytiva AcroPak™ 200 Kapseln mit Supor™ EKV Membran
Artikelnummer. 17144221
Click to view available options
Art des Auslasses:
1/2 Zoll Sanitärflansch
Einlass-Schlaucholive, Auslass-Schlaucholive mit Füllglocke
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 17144221
Marke: Cytiva 12094
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
AcroPak Kapseln wurden nur für Forschungsanwendungen entwickelt.
  • Effiziente Verarbeitung von Flüssigkeitsvolumen bis zu 20 l
  • Der integrierte Vorfilter verlängert die Filterlebensdauer, wenn partikelbeladene Lösungen wie serumhaltige Medien verarbeitet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) Hydrophiles PES
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 200 cm2
Art des Auslasses Einlass-Schlaucholive, Auslass-Schlaucholive mit Füllglocke
Menge 3/Packung