Learn More
Cytiva AcroPak™ 200 Kapseln mit Supor™ EKV Membran
Click to view available options
Art des Auslasses:
1/2 Zoll Sanitärflansch
Einlass-Schlaucholive, Auslass-Schlaucholive mit Füllglocke
Packungsgröße:
3 Stück
Beschreibung
- Effiziente Verarbeitung von Flüssigkeitsvolumen bis zu 20 l
- Der integrierte Vorfilter verlängert die Filterlebensdauer, wenn partikelbeladene Lösungen wie serumhaltige Medien verarbeitet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Membran) | Hydrophiles PES |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 220 cm |
| Art des Auslasses | 1/2 Zoll Sanitärflansch |
| Menge | 3/Packung |