Learn More
Cytiva AcroPak™ 400 Kapseln mit Supor™ EKV Membran
Artikelnummer. 17194231
Ansicht ändern
Click to view available options
Art des Auslasses:
1 bis 1,5 Zoll Sanitärflansch
1/2 Zoll Einlass-Schlauchverbindung mit Füllglocke am Auslass
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Art des Auslasses unitSize
17194231 1/2 Zoll Einlass-Schlauchverbindung mit Füllglocke am Auslass 1 Stück
17184231 1 bis 1,5 Zoll Sanitärflansch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17194231 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 12461
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
AcroPak Kapseln wurden nur für Forschungsanwendungen entwickelt.
  • Für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten
  • Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
  • Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) Hydrophiles PES
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 375 cm2
Art des Auslasses 1/2 Zoll Einlass-Schlauchverbindung mit Füllglocke am Auslass
Menge Je 1