Learn More
Cytiva AcroPak™ 800 Kapseln mit Fluorodyne™ II Membran
Artikelnummer. 17154241
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,1 μm
0,2 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Porengröße unitSize
17154241 0,1 μm 1 Stück
17144241 0,2 μm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17154241
Marke: Cytiva 12473
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
AcroPak 800 Kapseln mit Fluorodyne II (PVDF) Membran, die mit wässrigen und vielen organischen Lösungsmitteln kompatibel ist.
  • Die doppelschichtige Sterilisationsmembran erhöht die Zuverlässigkeit
  • Die vorgeschaltete Luftdüse verhindert eine Dampfsperre
  • Hergestellt ohne Verwendung von Klebstoffen zur Minimierung extrahierbarer Substanzen
  • Durch Gammabestrahlung vorsterilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) PVDF (hydrophil)
Porengröße 0,1 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 800 cm2
Art des Auslasses 9/16 Zoll-Schlauchanschluss
Menge Je 1