Learn More
Cytiva AcroPak™ 800 Kapseln mit Fluorodyne™ II Membran
Beschreibung
- Die doppelschichtige Sterilisationsmembran erhöht die Zuverlässigkeit
- Die vorgeschaltete Luftdüse verhindert eine Dampfsperre
- Hergestellt ohne Verwendung von Klebstoffen zur Minimierung extrahierbarer Substanzen
- Durch Gammabestrahlung vorsterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Membran) | PVDF (hydrophil) |
| Porengröße | 0,1 μm |
| Sterilität | Steril |
| Filtrationsbereich | 800 cm2 |
| Art des Auslasses | 9/16 Zoll-Schlauchanschluss |
| Menge | Je 1 |