missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Acrosin Monoclonal specifically detects Acrosin in Porcine, Bovine (Negative), Canine (Negative), Human (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Acrosin |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | ACR-2 |
| Konjugat | APC |
| Verdünnung | Flow Cytometry |
| Gen-Alias | acrosin, ACRS, preproacrosin, proacrosin |
| Gensymbole | ACR |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Acid extracts of boar spermatozoa were subjected to hydrophobic chromatography and the pooled fraction with reactivity to N-alpha benzoylarginine-4-nitroanilide was used for immunization. |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?