missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acrylamide-1-13C, CDN

Artikelnummer. 30322535
Change view
Click to view available options
Menge:
0.01 g
0.05 g
Artikelnummer. Menge
30322535 0.05 g
30328379 0.01 g
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30322535

Marke: CDN CDNC32770.05G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acrylamide-13 C
CAS 287399-24-0
Summenformel 13 CC2H5NO
Menge 0.05 g
InChI-Formel InChI=1 S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)/i3+1
SMILES N[13 C](=O)C=C
IUPAC-Name (1 ^{13}C)prop-2-enamide
Molekulargewicht (g/mol) 72.07
Formelmasse 72.0405 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.