Learn More
Acrylamid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433377
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433377 2500 g 2500 Gramm
11423377 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11433377 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17157.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Acrylamide is used as a monomer in the synthesis of polyacrylamides, which finds application as water-soluble thickeners in waste water treatment, gel electrophoresis, ore processing and dyes production. In molecular biology, it is used as a carrier as well as involved in the precipitation of small amounts of DNA. It plays an important role as an intermediate in the preparation of N-methylol acrylamide and N-butoxyacrylamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acrylamid wird als Monomer bei der Synthese von Polyacrylamiden verwendet, die als wasserlösliche Verdickungsmittel in der Abwasseraufbereitung, Gelelektrophorese, Erzverarbeitung und Farbstoffherstellung Anwendung finden. In der Molekularbiologie dient es als Träger und ist an der Fällung kleiner DNA-Mengen beteiligt. Es spielt eine wichtige Rolle als Zwischenprodukt bei der Herstellung von N-Methylacrylamid und N-Butoxyacrylamid.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Eisen und Eisensalzen, Kupfer, Aluminium, Messing und radikalischen Initiatoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-06-1
Summenformel C3H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
MDL-Nummer MFCD00008032
InChI-Schlüssel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC-Name Prop-2-enamid
SMILES NC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylamid
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Dichte 1.322
Siedepunkt 125°C (25 mmHg)
Flammpunkt 138°C (280°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 2500 g
UN-Nummer UN2074
Beilstein 605349
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,129
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 71.08
Reinheit (%) ≥98%