Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid/N,N'-Methylenbisacrylamid 29:1, für Biochemie, 40 %-Mischlösung in Wasser
Artikelnummer. 10152961 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10152961 500 ml 500 Milliliter
10245481 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10152961 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 330215000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00 €
    81.65 € / 500 Milliliter
    Sparen 21.35 €
    20% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Acrylamid / N,N'-Methylenbisacrylamid (CAS-Nr. 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1) ist eine wasserlösliche Verbindung, die durch Vernetzung von Polyacrylamidgelen herstellt wird und in der Chromatographie sowie der Elektrophoresetrennung von Nukleinsäuren und Proteinen weit verbreitet sind.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Acrylamid/N,N'-Methylenbisacrylamid ist ein wasserlösliches, geruchloses, weißes kristallines Pulver.
  • Diese Verbindung polymerisiert in Gegenwart freier Radikale und bildet so Gele, deren Porengröße sich durch Manipulation der relativen Konzentrationen dieser Mischung von chemischen Verbindungen regulieren lässt.
Anwendungen
  • Polyacrylamidgele dienen in der Biochemie, forensischen Chemie, Genetik, Molekularbiologie und Biotechnologie häufig zum Trennen von Proteine oder Nukleinsäuren entsprechend ihrer Elektrophoresemobilität.
  • Aufgrund ihrer höheren Auflösung im Vergleich zu anderen Gelen kommen Polyacrylamidgele auch bei der Analyse kleinerer RNA-Arten aus gemischten Proben zum Einsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Chemischer Name oder Material Acrylamide / N,N′-Methylenebisacrylamide 29:1
Physikalische Form Flüssigkeit
Acrylsäure 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
CAS Min. % 59.0
CAS Max. % 61.0
Leitfähigkeit 3μS/cm Max.
Farbe Farblos
Menge 500 ml
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H5NO
MDL-Nummer MFCD00008032
InChI-Schlüssel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
IUPAC-Name Prop-2-enamid
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 29:1, 40% mix solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide