Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid/N,N'-Methylenbisacrylamid 29:1, für Biochemie, 40 %-Mischlösung in Wasser
Artikelnummer. p-30022 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10245481
Marke: Thermo Scientific Chemicals 330211000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Acrylamid / N,N'-Methylenbisacrylamid (CAS-Nr. 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1) ist eine wasserlösliche Verbindung, die durch Vernetzung von Polyacrylamidgelen herstellt wird und in der Chromatographie sowie der Elektrophoresetrennung von Nukleinsäuren und Proteinen weit verbreitet sind.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Acrylamid/N,N'-Methylenbisacrylamid ist ein wasserlösliches, geruchloses, weißes kristallines Pulver.
  • Diese Verbindung polymerisiert in Gegenwart freier Radikale und bildet so Gele, deren Porengröße sich durch Manipulation der relativen Konzentrationen dieser Mischung von chemischen Verbindungen regulieren lässt.
Anwendungen
  • Polyacrylamidgele dienen in der Biochemie, forensischen Chemie, Genetik, Molekularbiologie und Biotechnologie häufig zum Trennen von Proteine oder Nukleinsäuren entsprechend ihrer Elektrophoresemobilität.
  • Aufgrund ihrer höheren Auflösung im Vergleich zu anderen Gelen kommen Polyacrylamidgele auch bei der Analyse kleinerer RNA-Arten aus gemischten Proben zum Einsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Extinktion (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Chemischer Name oder Material Acrylamide / N,N′-Methylenebisacrylamide 29:1
Physikalische Form Flüssigkeit
Acrylsäure 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
CAS Min. % 59.0
CAS Max. % 61.0
Leitfähigkeit 3μS/cm Max.
Farbe Farblos
Menge 100 ml
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H5NO
MDL-Nummer MFCD00008032
InChI-Schlüssel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
IUPAC-Name Prop-2-enamid
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Güte Biochemie