Learn More
Acrylic Acid-d4, CDN
Artikelnummer. 30323475
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30323475
Marke: CDN CDND27240.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylic Acid-D4
CAS 285138-82-1
Summenformel C3 D4 O2
Menge 0.25 g
Synonym 2-Propenoic-2,3,3-d3 acid-d (9 CI), Deuterio 2,3,3-trideuterioprop-2-enoate, Acrylic Acid-d4, Acrylic Acid-D4, 2-Propenoic acid-d4
InChI-Formel InChI=1 S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i1D2,2 D/hD
SMILES [2 H]OC(=O)C(=C([2 H])[2 H])[2 H]
IUPAC-Name deuterio 2,3,3-trideuterioprop-2-enoate
Molekulargewicht (g/mol) 76.0873
Formelmasse 76.0462 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity