Learn More
Acrylsäure (mit MEHQ stabilisiert), TRC
Artikelnummer. 30010485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010485 5 g 5 Gramm
30006493 100 g 100 Gramm
30009204 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1913505G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-10-7
Summenformel C3H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
Synonym 2-Propenoic Acid, Acroleic Acid, Ethylenecarboxylic Acid, NSC 4765, Propenoic Acid, Vinylformic Acid;
IUPAC-Name Prop-2-Erucasäure
SMILES OC(C=C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
Formelmasse 72.0211
Reinheit (%) >95%