Learn More
Key Instruments™ Luftstrommesser aus Acryl
Artikelnummer. 11968034
Ansicht ändern
Click to view available options
Luftstromrate:
0.04 bis 0.5 l/min
0.1 bis 1 l/min
1 bis 10 l/min
1 l/min
30 bis 280 l/min
5 l/min
Höhe (metrisch):
102 mm
165 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Luftstromrate Höhe (metrisch) Packungsgröße
11968034 1 bis 10 l/min 165 mm 1 Stück
11988014 0.04 bis 0.5 l/min 102 mm 1 Stück
11927425 0.1 bis 1 l/min 102 mm 1 Stück
11994968 1 l/min 102 mm 1 Stück
11959718 5 l/min 102 mm 1 Stück
11948044 30 bis 280 l/min 165 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11968034 Lieferant Key Instruments™ Lieferanten-Nr. FR4A41BVBN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 €
    143.00 € / 1 Stück
    Sparen 19.00 €
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Präzisionsgefertigte Standarddurchflussmesser aus Acryl für Flüssigkeiten oder Gase. Der Key Instruments™ Flo-Rite™ Luftstrommesser aus Acryl aus Acryl verfügt über Skalen zum direkten Ablesen für Wasser oder Luft und ist mit metrischer oder englischer Skala erhältlich.
MERKMALE
  • Einfach abzulesende englische oder metrische Einheiten
  • Skalen für Wasser im Bereich von 4 cc/min bis 20 gal/min
  • Luft im Bereich von 40 cc/min bis 4000 l/min
  • Messingeinsatz mit Gewinde für schnelle Installation
  • Leichte Demontage und Montage zu Wartungszwecken
  • Robuste, einteilige klare Konstruktion aus Acryl
  • Robuster, leicht ablesbarer Schwimmer in höchster Qualität
ANWENDUNGEN
  • Luftprobenahmegeräte für Aquakulturen
  • Entsalzungsanlagen
  • Systeme zur Analyse medizinischer Gase
  • Fotoverarbeitungsgeräte
  • Systeme für Wasseraufbereitung und -verteilung
Spezifikation
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ±3 %
Luftstromrate 1 bis 10 l/min
Nenndruck 100 psi
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Luft/Gas oder Wasser
Höhe (metrisch) 165 mm
Material der Innenteile Acryl
Wiederholgenauigkeit ± 0.5 %
Breite (metrisch) 165 mm
Umfang 50, 100 oder 127 mm
Material der Dichtung Buna-N
Temperatur (metrisch) 65 °C
Ventil Ja