Learn More
Fisherbrand™ Handschuhkastenhalter aus Acryl
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 Karton
2 Boxen
3 Boxen
Abmessungen (T x B x H) innen:
110 x 141 x 260 mm
110 x 295 x 260 mm
110 x 295 x 385 mm
Beschreibung
- Durchsichtige Halter aus Acryl mit einem Polyesterschaumeinsatz für den sicheren Halt unterschiedlicher Handschuhspendergrößen – einfaches Herausnehmen der Handschuhe durch eine genaue Passform
- Alle Halter sind mit den Spendern der meisten großen Herstellern kompatibel
- Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Produkttyp | Halter für Handschuh-Spenderboxen |
Farbe | Durchsichtig |
Tiefe (metrisch) | 110 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 110 x 141 x 260 mm |
Breite (metrisch) | 141 mm |
Höhe (metrisch) | 260 mm |
Material | Acryl |
Fassungsvermögen | 1 Karton |
Enthält | Wandbefestigungsschraube |
Menge | Je 1 |