Beschreibung
- Wärmeverformte Wände vereinfachen die Konstruktion und begrenzen die Wahrscheinlichkeit eines versehentlichen Zerbrechens
- Mit Dreifach- und Vierfachhaltern können Handschuhboxen von oben oder von der Seite bestückt werden
- Für standardmäßige Handschuhboxen mit einer Tiefe bis zu 3,75 Zoll.
- Der Halter ist vielseitig und spart Platz bei der Aufbewahrung
- Kann vertikal oder horizontal montiert werden, Befestigungsmittel sind im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Halter für Handschuh-Spenderboxen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Länge (angloamerikanisch) | 10,4 in. |
| Länge (metrisch) | 26,3 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Breite (metrisch) | 10,4 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,16 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 13 cm |
| Aufnahmevermögen | Boxen für Einweghandschuhe |
| Material | Acryl |
| Mehr anzeigen |