Learn More
Karl Hecht™ Pipettenständer aus Acryl
Artikelnummer. 10698861
Ansicht ändern
Click to view available options
Positionen:
6
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Positionen Packungsgröße
10698861 6 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10698861 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 42590006
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für sichere und geschützte Aufbewahrung von Pipetten im Labor. Karl Hecht™ Assistent™ geneigte Pipettenständer werden aus Plexiglas™ hergestellt.
  • Nimmt 6 Pipetten auf
  • Für Mess- und Vollpipetten
  • Kavitäten ca. 17.5 mm, Breite ca. 123 mm
Spezifikation
Farbe Klar
Material Acryl
Positionen 6
Zur Verwendung mit (Geräte) Pipetten
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 1/Packung
Länge (metrisch) 190 mm
Tiefe (metrisch) 123 mm
Produkttyp Pipettenständer