Learn More
Cytiva Kunststoffthermostatmantel aus Acryl
Marke: Cytiva 18-8765-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.40000kg
Spezifikation
Thermostat | |
Temperiermantel | |
1000 mm | |
1000 mm |
Acryl-Kunststoff | |
60 °C | |
50 mm |