Learn More
Cytiva Kunststoffthermostatmantel aus Acryl
Artikelnummer. 10660951 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
16 mm
26 mm
50 mm
Höhe (metrisch):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10660951 200 mm 26 mm 200 mm -
10732852 400 mm 16 mm 400 mm 1 Stück
10526740 700 mm 16 mm 700 mm 1 Stück
10743802 1000 mm 26 mm 1000 mm 1 Stück
10392910 400 mm 26 mm 400 mm 1 Stück
10733042 700 mm 26 mm 700 mm 1 Stück
10009219 1000 mm 50 mm 1000 mm 1 Stück
10230930 200 mm 50 mm 200 mm 1 Stück
10601721 300 mm 50 mm 300 mm 1 Stück
10691711 600 mm 50 mm 600 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 10660951 Supplier Cytiva Supplier No. 18100082
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermostat
Material Acryl-Kunststoff
Max. Temperatur (metrisch) 60 °C
Höhe (metrisch) 200 mm
Innendurchmesser (metrisch) 26 mm
Außendurchmesser (metrisch) 200 mm