Learn More
Cytiva Kunststoffthermostatmantel aus Acryl
Artikelnummer. p-8000913 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
16 mm
26 mm
50 mm
Höhe (metrisch):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10732852 400 mm 16 mm 400 mm 1 Stück
10526740 700 mm 16 mm 700 mm 1 Stück
10660951 200 mm 26 mm 200 mm -
10743802 1000 mm 26 mm 1000 mm 1 Stück
10392910 400 mm 26 mm 400 mm 1 Stück
10733042 700 mm 26 mm 700 mm 1 Stück
10009219 1000 mm 50 mm 1000 mm 1 Stück
10230930 200 mm 50 mm 200 mm 1 Stück
10601721 300 mm 50 mm 300 mm 1 Stück
10691711 600 mm 50 mm 600 mm 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 10732852
Marke: Cytiva 18001173
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermostat
Material Acryl-Kunststoff
Typ Temperiermantel
Max. Temperatur (metrisch) 60 °C
Höhe (metrisch) 400 mm
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Außendurchmesser (metrisch) 400 mm