Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | XK 16/20 Säulen |
| Material | Acryl-Kunststoff |
| Typ | Thermostatjacken der Serien XK und K9 |
| Max. Temperatur (metrisch) | 60 °C |
| Menge | 1/Packung |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |