Learn More
Brady™ Reflektierendes Markierband aus Acryl
Artikelnummer. 11711645
Change view
Click to view available options
Farbe:
Rot
Schwarz
Abmessungen (L x B):
4,5 m x 50 mm
4,5 m x 75 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) unitSize
11711645 Rot 4,5 m x 75 mm 1 ROLL
11771925 Schwarz 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
11761925 Schwarz 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
11781925 Schwarz 4,5 m x 75 mm 1 ROLL
11701645 Rot 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
5 options
Artikelnummer. 11711645
Marke: Brady™ 076313
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reflektierende Bändler, vollfarbig
  • Reflektierende Bändler, vollfarbig
  • Reflektierendes Band mit Streifen
Spezifikation
Alternate Part Number B957 3 in. X5YDS R/W STRIPED REFLECTIVE TAPE
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2979, ASTM D 523
Abmessungen (L x B) 4,5 m x 75 mm
Ausführung Seidenmatt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnungen für Versorgungsanlagen, reflektierende Bradystake-Warnstreifen, reflektierende Warnstreifen
Länge (angloamerikanisch) 15 ft.
Länge (metrisch) 4,5 m
Verpackungsmenge 1 Rolle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +158°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis 70°C
Dicke 0,081 mm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 75 mm
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Rot
Material Acryl
Produkttyp Reflective Stripes Tape
Typ Beschriftungsband