Learn More
Brady™ Acryl-Retroreflektierendes Markierungsband
Artikelnummer. 11771925 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Rot auf Weiß
Schwarz-gelb gestreift
Schwarz-weiß gestreift
Abmessungen (L x B):
4,5 m x 50 mm
4,5 m x 75 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) Packungsgröße
11771925 Schwarz-weiß gestreift 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
11761925 Schwarz-gelb gestreift 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
11781925 Schwarz-gelb gestreift 4,5 m x 75 mm 1 ROLL
11701645 Rot auf Weiß 4,5 m x 50 mm 1 ROLL
11711645 Rot auf Weiß 4,5 m x 75 mm 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11771925 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 076310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.50 €
    34.22 € / 1 Rollen
    Sparen 6.28 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Kennzeichnung von Transportwegen muss sowohl flexibel als auch langlebig sein, da sie ständig an die sich ändernden Anforderungen und Bedürfnisse innerhalb Ihrer Einrichtung oder Ihres Lagers angepasst wird. Dieses retroreflektierende Acryl-Markierungsband bietet zusätzliche Sicherheit bei Stromausfällen, nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen.
  • Die Kennzeichnung von Transportwegen muss sowohl flexibel als auch langlebig sein, da sie ständig an die sich ändernden Anforderungen und Bedürfnisse innerhalb Ihrer Einrichtung oder Ihres Lagers angepasst wird.
  • Diese Bänder bieten eine zusätzliche Sicherheitsreserve bei Stromausfällen, nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen.
Spezifikation
Alternate Part Number B957 2 in. X5YDS Schwarz-Weiß gestreiftes reflektierendes Band
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2979, ASTM D 523
Abmessungen (L x B) 4,5 m x 50 mm
Ausführung Seidenmatt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnungen für Versorgungsanlagen, reflektierende Bradystake-Warnstreifen, reflektierende Warnstreifen
Länge (angloamerikanisch) 15 ft.
Länge (metrisch) 4,5 m
Verpackungsmenge 1 Rolle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C bis 70°C
Dicke 0,081 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50 mm
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz-weiß gestreift
Material Kunststoff
Produkttyp Reflektierendes Streifenband