Learn More
Sanplatec™ Vakuumexsikkator aus Akryl
Click to view available options
Volumen (metrisch):
30 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rack-Einlegeböden können hinzugefügt oder abgezogen werden, sodass Sie die Anzahl der Einlegeböden an Ihre Anforderungen anpassen können
- In diesem Modell können bis zu 8 Ebenen gehalten werden
- Nutzbare Maße von 220 B x 240 T x 460 H
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | PMMA |
| Produkttyp | Vakuum-Exsikkator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entfeuchtung |
| Anzahl Einschübe | 4 |
| Volumen (metrisch) | 30 l |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 240 x 220 x 460 mm |
| Breite (metrisch) | 341 mm |
| Höhe (metrisch) | 590 mm |
| Tiefe (metrisch) | 445 mm |
| Mehr anzeigen |