Learn More
Sanplatec™ Vakuum-Handschuhfach aus Acryl mit Sichtfenster, VG-600N
Artikelnummer. 30242895
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Acryl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
30242895 Acryl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
  • Die Vakuum-Handschuhbox ist so konstruiert, dass sie sowohl im Hauptteil als auch im Materialdurchlass einem vollständigen Vakuum standhält. Schnelles Ansaugen und Absaugen kann jedoch zu Schäden und vorzeitigem Verschleiß der Handschuhbox führen.
  • Bei Verwendung als Vakuumexsikkator muss unbedingt die Handschuhanschlussabdeckung angebracht sein.
  • Das Vakuummeter zeigt die Druckdifferenz zwischen dem Atmosphärendruck und dem Druck im Inneren des Handschuhkastens an. (Einheit: MPa)
  • Ein interner Betrieb unter reduziertem Druck ist nicht möglich.
Artikelnummer. 30242895 Lieferant Sanplatec™ Lieferanten-Nr. 27379+BS/RCVG600N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10960.00 €
    8057.93 € / 1 Stück
    Sparen 2902.07 €
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
  • Die Vakuum-Handschuhbox ist so konstruiert, dass sie sowohl im Hauptteil als auch im Materialdurchlass einem vollständigen Vakuum standhält. Schnelles Ansaugen und Absaugen kann jedoch zu Schäden und vorzeitigem Verschleiß der Handschuhbox führen.
  • Bei Verwendung als Vakuumexsikkator muss unbedingt die Handschuhanschlussabdeckung angebracht sein.
  • Das Vakuummeter zeigt die Druckdifferenz zwischen dem Atmosphärendruck und dem Druck im Inneren des Handschuhkastens an. (Einheit: MPa)
  • Ein interner Betrieb unter reduziertem Druck ist nicht möglich.
Mittelgroßes Handschuhfach mit Luftschleusenkammer.
  • Acryl-Handschuhkästen sind im Vergleich zu Metall-Handschuhkästen kostengünstiger.
  • Dank unserer einzigartigen Technologie zeichnet es sich durch hervorragende Luftdichtheit und Festigkeit aus.
  • Anwendungsbeispiel: Forschung zu Batterien der nächsten Generation, Halbleitern, Katalysatoren, Analyse von Spurenelementen und Proben, lebenswissenschaftliche Forschung usw.
  • Einfache Handhabung beim Ein- und Ausräumen von Gegenständen durch die linke Tür.
  • Verwenden Sie die rechte Materialschleuse, um Geräte während des Betriebs ein- und auszuladen.
  • Zubehörventil: Gehäuse 2 Stück, Durchlass 2 Stück, Handschuhanschluss 1 Stück, Pumpenanschlussseite 2 Stück, Vakuummeter: Gehäuse, Durchlass je 1 Stück (0 bis 0,1 MPa), Handschuh: Handschuhband: je 1 Paar, Handschuhfachklappe: 1 Paar (im Dekompressionszustand), Ventildüsendurchmesser: 9 mm
  • Innenmaße der Materialschleuse: 250 mm (B) x 200 mm (T) x 200 mm (H)
  • Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen erfüllen wir eine Vielzahl von Wünschen, einschließlich Größen- und Formänderungen.
  • Acryl-Handschuhkästen sind im Vergleich zu Metall-Handschuhkästen kostengünstiger.
  • Dank unserer einzigartigen Technologie zeichnet es sich durch hervorragende Luftdichtheit und Festigkeit aus.
  • Anwendungsbeispiel: Forschung zu Batterien der nächsten Generation, Halbleitern, Katalysatoren, Analyse von Spurenelementen und Proben, lebenswissenschaftliche Forschung usw.
  • Einfache Handhabung beim Ein- und Ausräumen von Gegenständen durch die linke Tür.
  • Verwenden Sie die rechte Materialschleuse, um Geräte während des Betriebs ein- und auszuladen.
  • Zubehörventil: Gehäuse 2 Stück, Durchlass 2 Stück, Handschuhanschluss 1 Stück, Pumpenanschlussseite 2 Stück, Vakuummeter: Gehäuse, Durchlass je 1 Stück (0 bis 0,1 MPa), Handschuh: Handschuhband: je 1 Paar, Handschuhfachklappe: 1 Paar (bei Dekompression), Ventildüsendurchmesser: 9 mm
  • Innenmaße der Materialschleuse: 250 mm (B) x 200 mm (T) x 200 mm (H)
  • Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen erfüllen wir eine Vielzahl von Wünschen, einschließlich Größen- und Formänderungen.
Spezifikation
Produkttyp Handschuhbox
Filtertyp Keine
Beleuchtungsart Keine
Material Acryl
Gewicht (metrisch) 80 kg