Learn More
Key Instruments™ Wasserdurchflussmesser aus Acryl
Product Code. 11928034
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
165 mm
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Höhe (metrisch) Unit Size
11928034 165 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11928034 Supplier Key Instruments™ Supplier No. FR4L69BVBN
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Präzisionsgefertigte Standarddurchflussmesser aus Acryl für Flüssigkeiten oder Gase. Key Instruments™ Flo-Rite™ Der Acryl-Luftdurchflussmesser verfügt über direkt ablesbare Luft- oder Wasserskalen und ist wahlweise in englischen oder metrischen Skalen erhältlich.
MERKMALE
  • Einfach abzulesende englische oder metrische Einheiten
  • Skalen für Wasser im Bereich von 4 cc/min bis 20 gal/min
  • Luft im Bereich von 40 cc/min bis 4000 l/min
  • Messingeinsatz mit Gewinde für schnelle Installation
  • Leichte Demontage und Montage zu Wartungszwecken
  • Robuste, einteilige klare Konstruktion aus Acryl
  • Robuster, leicht ablesbarer Schwimmer in höchster Qualität
ANWENDUNGEN
  • Luftprobenahmegeräte für Aquakulturen
  • Entsalzungsanlagen
  • Systeme zur Analyse medizinischer Gase
  • Fotoverarbeitungsgeräte
  • Systeme für Wasseraufbereitung und -verteilung
Specifications
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ±3 %
Nenndruck 100 psig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Luft/Gas oder Wasser
Höhe (metrisch) 165 mm
Material der Innenteile Acryl
Wiederholgenauigkeit ± 0.5 %
Breite (metrisch) 165 mm
Umfang 50, 100 oder 127 mm
Material der Dichtung Buna-N
Temperatur (metrisch) 65 °C
Ventil Ja
Wasserflussrate 1 bis 9 l/min