Learn More
Acrylnitril 1000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323467 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30323467 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010525ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylonitrile
CAS 107-13-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acrylonitrile
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C3 H3 N
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
SMILES C=CC#N
IUPAC-Name Prop-2-Enenitril
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 53.06
Menge 1 mL
Formelmasse 53,0265 g/mol