Learn More
Acrylonitrile-d3, CDN
Artikelnummer. 30323840
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30323840
Marke: CDN CDND14550.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylonitrile (D3)
CAS 53807-26-4
Summenformel C3 D3 N
Menge 0.5 g
Synonym 2-Propenenitrile-2,3,3-d3 (9 CI), Acrylonitrile-d3 (7 CI), Perdeuterioacrylonitrile, Acrylonitrile-D3
InChI-Formel InChI=1 S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1D2,2 D
SMILES [2 H]C(=C([2 H])C#N)[2 H]
IUPAC-Name 2,3,3-trideuterioprop-2-enenitrile
Molekulargewicht (g/mol) 56.0811
Formelmasse 56.0454 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity