Learn More
Coverguard™ EUROCHEM Acrylonitrile Gloves
Click to view available options
Größe:
S
L
2XL
Dicke (metrisch):
0,38 mm
0,46 mm
Packungsgröße:
10 Paare
Beschreibung
- PPE Category III
- Chemical protection
- COVERPERF SKINCARE: Hypo-allergenic, tested in an independent laboratory
- Extended service life
- Cotton flocked inner, diamond external finish
- Extended cuff: 33 cm
- Suitable for food use
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
| Farbe | Grün |
| Oberflächenbehandlung außen | Gebunden |
| Material | Acrylonitril |
| Produkttyp | Nitrilhandschuhe |
| Größe | L |
| Dicke (angloamerikanisch) | 18 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,46 mm |
| Modell | S9. |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |