Learn More
Acryloylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30006941
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006941 100 g 100 Gramm
30009818 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006941 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA191395100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 814-68-6
Summenformel C3H3ClO
Molekulargewicht (g/mol) 90.51
Synonym 2-Propenoyl Chloride, Acrylic Acid Chloride, Acrylyl Chloride, NSC 93770, Propenoyl Chloride
IUPAC-Name Prop-2-Enoylchlorid
SMILES ClC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acryloyl Chloride
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
Formelmasse 89.9872