Learn More
Acryloylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30009818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009818 25 g 25 Gramm
30006941 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30009818 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA19139525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 814-68-6
Summenformel C3H3ClO
Molekulargewicht (g/mol) 90.51
Synonym 2-Propenoyl Chloride, Acrylic Acid Chloride, Acrylyl Chloride, NSC 93770, Propenoyl Chloride
IUPAC-Name Prop-2-Enoylchlorid
SMILES ClC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acryloyl Chloride
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
Formelmasse 89.9872