Learn More
Invitrogen™ Actinomycin D
Artikelnummer. 11588666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11588666 5 mg 5 Milligramm
11524137 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11588666 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 11805017
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Aus Bakterien der Gattung Streptomyces isoliertes Polypeptid-Antibiotikum
  • Wirkt durch Beeinträchtigung der mRNA-Synthese
  • Actinomycin D dient als selektives Antibiotikum für resistente Bakterien, in der Regel in einer Konzentration von 1 μg/ml.
  • Das Produkt wird als Pulver geliefert.
  • Hergestellt in einer Stammlösung mit 1 mg/ml in DMSO
Zellanalyse, Zellstruktur, Klonierung, Nukleus, Kernkörperchen und Kernhülle, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in Einrichtungen, die die cGMP-Herstellungsanforderungen erfüllen, ISO-13485-zertifiziert und bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 1 μg/ml
Form Pulver
Produkttyp Antibiotikum
Menge 5 mg
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Actinomycin D
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Actinomycin D